Human ZBTB3 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI6119PEA 105 EUR InStock
PRSI6119P
Human ZBTB3 peptide
Protéines et Peptides
ZBTB3 peptide is used for blocking the activity of ZBTB3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité