Human ZBTB9 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI6131PEA 105 EUR InStock
PRSI6131P
Human ZBTB9 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
ZBTB9 peptide is used for blocking the activity of ZBTB9 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité