Human RHAMM peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI6189PEA 105 EUR InStock
PRSI6189P
Human RHAMM peptide
Protéines et Peptides
RHAMM peptide is used for blocking the activity of RHAMM antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité