Human ZNF346 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI6209PEA 105 EUR InStock
PRSI6209P
Human ZNF346 peptide
Protéines et Peptides
ZNF346 peptide is used for blocking the activity of ZNF346 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité