Human LRRFIP2 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI6221PEA 105 EUR InStock
PRSI6221P
Human LRRFIP2 peptide
Protéines et Peptides
LRRFIP2 peptide is used for blocking the activity of LRRFIP2 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité