Human RABEX5 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI6225PEA 105 EUR InStock
PRSI6225P
Human RABEX5 peptide
Protéines et Peptides
RABEX5 peptide is used for blocking the activity of RABEX5 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité