Human TM4SF1 peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI6229PEA 105 EUR InStock
PRSI6229P
Human TM4SF1 peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TM4SF1 peptide is used for blocking the activity of TM4SF1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité