Human PRR5 peptide (20 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI6291PEA 105 EUR InStock
PRSI6291P
Human PRR5 peptide (20 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
PRR5 peptide is used for blocking the activity of PRR5 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité