Human Translin peptide (20 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI6369PEA 105 EUR InStock
PRSI6369P
Human Translin peptide (20 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Translin peptide is used for blocking the activity of Translin antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité