Human TYW3 peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI6377PEA 105 EUR InStock
PRSI6377P
Human TYW3 peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
TYW3 peptide is used for blocking the activity of TYW3 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité