Human Strumpellin peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI6483PEA 105 EUR InStock
PRSI6483P
Human Strumpellin peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
DDA peptide is used for blocking the activity of DDA antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité