Human SPATA3 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI6551PEA 105 EUR InStock
PRSI6551P
Human SPATA3 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SPATA3 peptide is used for blocking the activity of SPATA3 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité