Human TLR4 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3139PEA 105 EUR InStock
PRSI3139P
Human TLR4 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TLR4 peptide is used for blocking the activity of TLR4 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité