Human SFTS Virus HB29 peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI6649PEA 105 EUR InStock
PRSI6649P
Human SFTS Virus HB29 peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
SFTS Virus HB29 peptide is used for blocking the activity of SFTS Virus HB29 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité