Human NKX2-1 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI6741PEA 105 EUR InStock
PRSI6741P
Human NKX2-1 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
NKX2-1 peptide is used for blocking the activity of NKX2-1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité