Human VKORC1 peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI6795PEA 105 EUR InStock
PRSI6795P
Human VKORC1 peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
VKORC1 peptide is used for blocking the activity of VKORC1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité