Human RIM2 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI4447PEA 105 EUR InStock
PRSI4447P
Human RIM2 peptide
Protéines et Peptides
RIM2 peptide is used for blocking the activity of RIM2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité