Human DISP2 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI4893PEA 105 EUR InStock
PRSI4893P
Human DISP2 peptide
Protéines et Peptides
DISP2 peptide is used for blocking the activity of DISP2 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité