Human WDR18 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI6817PEA 105 EUR InStock
PRSI6817P
Human WDR18 peptide
Protéines et Peptides
WDR18 peptide is used for blocking the activity of WDR18 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité