Human PRC1 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI6821PEA 105 EUR InStock
PRSI6821P
Human PRC1 peptide
Protéines et Peptides
PRC1 peptide is used for blocking the activity of PRC1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité