Human CLEC2A peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI6959PEA 105 EUR InStock
PRSI6959P
Human CLEC2A peptide
Protéines et Peptides
CLEC2A peptide is used for blocking the activity of CLEC2A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité