Human SCUBE3 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI7003PEA 105 EUR InStock
PRSI7003P
Human SCUBE3 peptide
Protéines et Peptides
SCUBE3 peptide is used for blocking the activity of SCUBE3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité