Human FLT3 peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI7027PEA 105 EUR InStock
PRSI7027P
Human FLT3 peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
FLT3 peptide is used for blocking the activity of FLT3 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité