Human ATG14 peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI7043PEA 105 EUR InStock
PRSI7043P
Human ATG14 peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
ATG14 peptide is used for blocking the activity of ATG14 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité