Human MYT1L peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI7083PEA 105 EUR InStock
PRSI7083P
Human MYT1L peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
MYT1L Peptide is used for blocking the activity of MYT1L antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité