Human TSPY1L peptide (20 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI7121PEA 105 EUR InStock
PRSI7121P
Human TSPY1L peptide (20 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TSPY1L Peptide is used for blocking the activity of TSPY1L antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité