Human recombinant PFN2 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci
PRSIXW-RP3189EA 690 EUR InStock
PRSIXW-RP3189
Human recombinant PFN2 (from E. coli)
Protéines et Peptides
PFN2 protein is a ubiquitous actin monomer-binding protein belonging to the profilin family. It is thought to regulate actin polymerization in response to extracellular signals.
  • This recombinant protein can be used for WB, ELISA, MS.
10 mM Tris, pH 8.0, 0.1% Triton X-100, 0.002% NaN, 10mM DTT
Store in working aliquots at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité