Human recombinant BTLA (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI96-067EA 690 EUR InStock
PRSI96-067
Human recombinant BTLA (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA) is also known as B- and T-lymphocyte-associated protein, CD antigen CD272. BTLA contains one Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. As a lymphocyte inhibitory receptor, BTLA / CD272 inhibits lymphocytes during immune response. BTLA / CD272 can interact with tyrosine phosphatases PTPN6/SHP-1 and PTPN11/SHP-2, and interact with TNFRSF14/HVEM.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité