Human recombinant Ephrin B1 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI96-255EA 525 EUR InStock
PRSI96-255
Human recombinant Ephrin B1 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
Ephrin-B1 (EFNB1) is also known as EFL-3, ELK ligand, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 2 (LERK-2), which belongs to the ephrin family. EFNB1 contains one ephrin RBD (ephrin receptor-binding) domain. EFNB1 binds to the receptor tyrosine kinases EPHB1 and EPHA1. EFNB1 binds to, and induce the collapse of, commissural axons/growth cones in vitro. EFNB1 may play a role in constraining the orientation of longitudinally projecting axons. EFNB1 interacts with GRIP1 and GRIP2.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité