Human recombinant serpin a3 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI96-684EA 612 EUR InStock
PRSI96-684
Human recombinant serpin a3 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
Serpin A3 is also known as Alpha-1-antichymotrypsin (ACT or AACT), Cell growth-inhibiting gene 24/25 protein, which belongs to the serpin family. Serpin A3 can bind DNA. Although its physiological function is unclear, it can inhibit neutrophil cathepsin G and mast cell chymase, both of which can convert angiotensin-1 to the active angiotensin-2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité