Human recombinant siglec6 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI96-692EA 553 EUR InStock
PRSI96-692
Human recombinant siglec6 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
Sialic acid-binding Ig-like lectin 6 (SIGLEC6) is also known as CD antigen CD327, CD33 antigen-like 1 (CD33L or CD33L1), Obesity-binding protein 1 (OB-BP1). SIGLEC6 belongs to the immunoglobulin superfamily and SIGLEC (sialic acid binding Ig-like lectin) family, which contains two Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains and one Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. SIGLEC6 mediates sialic-acid dependent binding to cells. SIGLEC6 binds to alpha-2,6-linked sialic acid. The sialic acid recognition site may be masked by cis interactions with sialic acids on the same cell surface.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité