Human Recombinant DHS (from E. coli)
Fournisseur: ProSci
PRSI91-112EA 584 EUR InStock
PRSI91-112
Human Recombinant DHS (from E. coli)
Protéines et Peptides
Human Deoxyhypusine Synthase (DHS) is vital for the first step of hypusine biosynthesis. DHS catalyzes the NAD-dependent oxidative cleavage of spermidine, the subsequent transfer of the butylamine moiety of spermidine to the epsilon-amino group of a specific lysine residue of the eIF-5A precursor protein to form the intermediate deoxyhypusine residue.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité