Human recombinant MGAT2 (from cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI91-651EA 789 EUR InStock
PRSI91-651
Human recombinant MGAT2 (from cells)
Protéines et Peptides
Mannoside Acetylglucosaminyltransferase 2 (MGAT2) is a single-pass type II membrane protein that contains the typical glycosyltransferase domains: a short N-terminal cytoplasmic domain, a hydrophobic non-cleavable signal-anchor domain and a C-terminal catalytic domain. MGAT2 catalyzes an essential step in the conversion of oligo-mannose to complex N-glycans. Defects in MGAT2 are the cause of congenital disorder of glycosylation type 2A.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité