Human recombinant neurotrimin (from cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI91-793EA 761 EUR InStock
PRSI91-793
Human recombinant neurotrimin (from cells)
Protéines et Peptides
Neurotrimin localizes to the cell membrane and contains three Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains. Neurotrimin acts as a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored neural cell adhesion molecule. Neurotrimin may promote neurite outgrowth and adhesion via homophilic and heterophilic interactions.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité