Human recombinant Calcineurin Subunit B Type 1 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci
PRSI92-008EA 761 EUR InStock
PRSI92-008
Human recombinant Calcineurin Subunit B Type 1 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Calcineurin Subunit B Type 1 belongs to the calcineurin regulatory subunit family. Calcineurin Subunit B Type 1 is a Ser/Thr-specific calcium and calmodulin-dependent protein phosphatase. It is composed of a catalytic subunit (A) and a regulatory subunit (B). It contains four EF-hand domains and four functional calcium-binding sites. Calcineurin Subunit B Type 1 plays an improtant role in the T cell activation pathway.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: N-6 His tag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité