Human recombinant CSN2 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci
PRSI92-252EA 761 EUR InStock
PRSI92-252
Human recombinant CSN2 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Beta-casein is a protein that in humans is encoded by the CSN2 gene.Beta-casein is a 226 amino acids protein that belongs to the beta-casein family.It is secreted in milk. Beta-casein palys important role in determination of the surface properties of the casein micelles.
Fusion-Tag: N-6 His tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité