Human recombinant MD1 (from cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI92-454EA 525 EUR InStock
PRSI92-454
Human recombinant MD1 (from cells)
Protéines et Peptides
LY86 is a protein that in humans is encoded by the LY86 gene, which May cooperate with CD180 and TLR4 to mediate the innate immune response to bacterial lipopolysaccharide (LPS) and cytokine production. Important for efficient CD180 cell surface expression.
Fusion-Tag: C-Fc tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité