Mouse recombinant frizzled-1
Fournisseur: ProSci
PRSI92-653EA 412 EUR InStock
PRSI92-653
Mouse recombinant frizzled-1
Protéines et Peptides
Frizzled homolog 1 (FZD1), also known as Frizzled-1, a member of the G-protein-coupled receptor superfamily, mediates Wnt signalling by serving as a co-receptor with LRP-5 for Wnt ligands. The FZD1 protein contains a signal peptide, a cysteine-rich domain in the N-terminal extracellular region, 7 transmembrane domains, and a C-terminal PDZ domain-binding motif.
Fusion-Tag: C-Fc tag
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité