Mouse recombinant ANGPTL3 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI90-086EA 365 EUR InStock
PRSI90-086
Mouse recombinant ANGPTL3 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
ANGPTL3 (Angiopoietin-like protein 3) regulates angiogenesis and also directly regulates lipid, glucose, and energy metabolism.
Fusion-Tag: DDDDK Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité