Human recombinant FGF21 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI90-100EA 365 EUR InStock
PRSI90-100
Human recombinant FGF21 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
FGF-21 (Fibroblast growth factor 21) stimulates glucose uptake in differentiated adipocytes via the induction of glucose transporter SLC2A1/GLUT1 expression (but not SLC2A4/GLUT4 expression). Activity requires the presence of betaKlotho.
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité