Human recombinant FasL (soluble) (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI90-215EA 400 EUR InStock
PRSI90-215
Human recombinant FasL (soluble) (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
FasL is a cytokine that binds to TNFRSF6/Fas, a receptor that transduces the apoptotic signal into cells. Is involved in cytotoxic T cell mediated apoptosis and in T cell development.
Fusion-Tag: DDDDK Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité