Human recombinant LIGHT (soluble) (from CHO cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI90-224EA 365 EUR InStock
PRSI90-224
Human recombinant LIGHT (soluble) (from CHO cells)
Protéines et Peptides
LIGHT (HVEML; CD258) is a cytokine that binds to TNFRSF3/LTBR. It activates NF-kappaB, stimulates the proliferation of T cells, and inhibits growth of the adenocarcinoma HT-29. Acts as a receptor for Herpes simplex virus.
Fusion-Tag: DDDDK Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité