Human recombinant TRAILR2 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI90-259EA 506 EUR InStock
PRSI90-259
Human recombinant TRAILR2 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
TRAIL-R2 (DR5; CD262) is a receptor for the cytotoxic ligand TRAIL. The adapter molecule FADD recruits caspase-8 to the activated receptor. The resulting death-inducing signalling complex (DISC) performs caspase-8 proteolytic activation which initiates the subsequent cascade of caspases (aspartate-specific cysteine proteases) mediating apoptosis. Promotes the activation of NF-kappaB.
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité