Human recombinant TNFR1 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI90-260EA 471 EUR InStock
PRSI90-260
Human recombinant TNFR1 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
TNF-R1 is a receptor for TNF-alpha and homotrimeric lymphotoxin-alpha. The adapter molecule FADD recruits caspase-8 to the activated receptor. The resulting death-inducing signalling complex (DISC) performs caspase-8 proteolytic activation which initiates the subsequent cascade of caspases (aspartate-specific cysteine proteases) mediating apoptosis.
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité