Mouse recombinant IL38 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci
PRSI90-285EA 584 EUR InStock
PRSI90-285
Mouse recombinant IL38 (from E. coli)
Protéines et Peptides
IL-38 (IL-1F10) mRNA is expressed in heart, placenta, fetal liver, spleen, thymus and tonsil. The expression in a variety of immune tissues and similarity to IL-1Ra suggest a role of IL-1F10 in the inflammatory response.
Fusion-Tag: DDDDK Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité