Human recombinant Flagellin (from E. coli)
Fournisseur: ProSci
PRSI90-305EA 400 EUR InStock
PRSI90-305
Human recombinant Flagellin (from E. coli)
Protéines et Peptides
Flagellin is the subunit protein which polymerises to form the filaments of bacterial flagella. It activates the innate immune system through the receptor Toll-like Receptor 5 (TLR5) and the intracellular protein NLRC4 (NLR family CARD domain-containing protein 4).
Fusion-Tag: His Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité