Human recombinant DLK1 (from HEK293 cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI90-333EA 471 EUR InStock
PRSI90-333
Human recombinant DLK1 (from HEK293 cells)
Protéines et Peptides
DLK1 (Protein delta homolog 1; Preadipocyte factor 1; Pref-1) is a regulator of adipocyte differentiation found in serum and urine. DLK1 might be a decoy ligand. Serum or plasma levels of soluble DLK1 affect negatively or positively adipogenesis and control mesenchymal cell fate. DLK1 is frequently upregulated in myelodysplastic syndrome (MDS) patients compared to non-leukemic individuals.
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité