Mouse recombinant IL33R (from CHO cells)
Fournisseur: ProSci
PRSI90-532EA 553 EUR InStock
PRSI90-532
Mouse recombinant IL33R (from CHO cells)
Protéines et Peptides
Receptor for interleukin-33 (IL-33). Its stimulation recruits MYD88, IRAK1, IRAK4 and TRAF6 followed by phosphorylation of MAPK3/ERK1 and/or MAPK1/ERK2, MAPK14 and MAPK8 by similarity. Possibly involved in helper T cell function.
Fusion-Tag: Fc Tag
This recombinant proteins is for research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité