Human recombinant Aldo-Keto Reductase 1C3 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci
PRSI91-275EA 789 EUR InStock
PRSI91-275
Human recombinant Aldo-Keto Reductase 1C3 (from E. coli)
Enzymes
Aldo-Keto Reductase Family 1 Member C2 (AKR1C2) plays a role in concert with the 5- alpha/5- beta -Steroid Reductases to convert Steroid hormones into the 3- alpha/5- alpha and 3- alpha/5- beta -Tetrahydrosteroids. AKR1C2 catalyses the inactivation of the most potent androgen 5- alpha-Dihydrotestosterone (5- alpha-DHT) to 5- alpha-Androstane-3- alpha, 17- beta -diol (3- alpha-diol).
This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité