Ultrafiltration membrane filters, cellulose triacetate
Fournisseur: Sartorius
SART14549-43-DEA 140 EUR InStock
SART14549-43-D SART14539-50-D SART14529-25-D SART14549-47-N SART14549-63-D SART14539-47-D SART14539-25-D SART14549-25-D SART14549-47-D SART14529-47-D
Ultrafiltration membrane filters, cellulose triacetate
Filtres Filtres à membrane
These membrane filters have high hydrophilicity and exceptionally low non-specific binding characteristics. These membranes are ideal for sample cleaning and protein removal and when high recovery of the filtrate solution is of primary importance.
  • Cast without any membrane support that could trap or bind passing microsolutes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité